(S)-(+)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: L(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-2-Amino-3-methylbutan-1-ol, (S)-2-Amino-3-methyl-butan-1-ol, L-Valinol, L(+)-Valinol
V0058-25G V0058-5G
TCIAV0058-25GEA 216 EUR InStock
TCIAV0058-25G TCIAV0058-5G
(S)-(+)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(+)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol
Formule: C₅H₁₃NO
MW: 103,16 g/mol
Point d'ébullition: 88°C
Point de fusion: 31…32 °C
Densité: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064296
Numéro CAS: 2026-48-4
EINECS: 217-975-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91decc88643caba7621b01aad31619dc96b82198&vid=91decc88643caba7621b01aad31619dc96b82198&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +19.0 deg (C=10, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité