D(+)-Tyrosine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: H-D-Tyr-OH
T1141-25G T1141-5G
TCIAT1141-25GEA 123 EUR InStock
TCIAT1141-25G TCIAT1141-5G
D(+)-Tyrosine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
D(+)-Tyrosine
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 285 °C
Numéro MDL: MFCD00063073
Numéro CAS: 556-02-5
EINECS: 209-112-6
Merck Index: 14,09839
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bf020525ab674e977ad157aeb90f69f1ede08ea&vid=8bf020525ab674e977ad157aeb90f69f1ede08ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +10.4 to +12.0 deg (C=5, 1mol/L HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité