(R)-(+)-α-Méthylbenzylamine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0794-25ML P0794-500ML P0794-100ML
TCIAP0794-25MLEA 34.1 EUR InStock
TCIAP0794-25ML TCIAP0794-500ML TCIAP0794-100ML
(R)-(+)-α-Méthylbenzylamine ≥99.0% (par GC)
(R)-(+)-α-Méthylbenzylamine
Formule: C₈H₁₁N
Point d'ébullition: 85°C
Point de fusion: 32.5 °C
Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 70°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064405
Numéro CAS: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
ONU: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06106
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9074e348f042639b9094ac142701e2f83761b174&vid=9074e348f042639b9094ac142701e2f83761b174&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +37.0 to +41.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité