5-Chloro-1,10-phénanthroline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
C0786-1G C0786-100MG
TCIAC0786-1GEA 128 EUR InStock
TCIAC0786-1G TCIAC0786-100MG
5-Chloro-1,10-phénanthroline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Chloro-1,10-phénanthroline
Formule: C₁₂H₇ClN₂
MW: 214,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004980
Numéro CAS: 4199-89-7
EINECS: 224-098-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4304c7fc05d988f2202f2695c1a94235468cd031&vid=4304c7fc05d988f2202f2695c1a94235468cd031&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité