5-Nitro-1,10-phénanthroline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAN0214-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAN0214-1G
5-Nitro-1,10-phénanthroline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Nitro-1,10-phénanthroline
Formule: C₁₂H₇N₃O₂
Point de fusion: 203 °C
Numéro MDL: MFCD00004981
Numéro CAS: 4199-88-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/05/28989305.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 203.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité