Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénanthroline-1,10 monohydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAP0879-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAP0879-25G
Phénanthroline-1,10 monohydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Phénanthroline-1,10 monohydraté


Formule: C₁₂H₈N₂·1H₂O
MW: 198,22 g/mol
Point de fusion: 102°C
Numéro MDL: MFCD00149973
Numéro CAS: 5144-89-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07214
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/48/28991548.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité