3,4,7,8-Tétraméthyl-1,10-phénanthroline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT0847-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAT0847-1G
3,4,7,8-Tétraméthyl-1,10-phénanthroline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3,4,7,8-Tétraméthyl-1,10-phénanthroline
Formule: C₁₆H₁₆N₂
MW: 236,32 g/mol
Point de fusion: 284 °C
Numéro MDL: MFCD00004974
Numéro CAS: 1660-93-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/49/56/28994956.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité