4,7-Diphényl-1,10-phénanthroline ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline, (Bathophenanthroline)
D0905-1G D0905-5G
TCIAD0905-1GEA 110 EUR InStock
TCIAD0905-1G TCIAD0905-5G
4,7-Diphényl-1,10-phénanthroline ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
4,7-Diphényl-1,10-phénanthroline
Formule: C₂₄H₁₆N₂
MW: 332,4 g/mol
Point d'ébullition: 508 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004976
Numéro CAS: 1662-01-7
EINECS: 216-767-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77dde1e3336d48b30fd99e5b71e11ae508384335&vid=77dde1e3336d48b30fd99e5b71e11ae508384335&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 218.0 to 221.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency
Sensitiveness Abs min.0.36 (near 533nm) in the presence of Fe (1 ppm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité