5-Chloro-1-phényltétrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Chloro-1-phenyltetrazole
C0999-25G C0999-5G
TCIAC0999-25GEA 116 EUR InStock
TCIAC0999-25G TCIAC0999-5G
5-Chloro-1-phényltétrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Chloro-1-phényltétrazole
Formule: C₇H₅ClN₄
MW: 180,6 g/mol
Point de fusion: 121…123 °C
Numéro MDL: MFCD00003128
Numéro CAS: 14210-25-4
EINECS: 238-065-4
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d17655957f7f231370566d4dcb838dcb0def146b&vid=d17655957f7f231370566d4dcb838dcb0def146b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité