1-Phényltétrazole-5-thiol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Mercapto-1-phenyl-1H-tetrazole, 1-Phenyl-5-mercaptotetrazole, 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol, 1-Phenyl-1H-tetrazole-5(2H)-thione
P0640-25G P0640-500G P0640-100G
TCIAP0640-25GEA 33 EUR InStock
TCIAP0640-25G TCIAP0640-500G TCIAP0640-100G
1-Phényltétrazole-5-thiol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Phényltétrazole-5-thiol
Formule: C₇H₆N₄S
MW: 178,22 g/mol
Point de fusion: 146…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003129
Numéro CAS: 86-93-1
EINECS: 201-710-5
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0c8e152d54aaf3cdb7abda5a463baa472e3e3d7&vid=c0c8e152d54aaf3cdb7abda5a463baa472e3e3d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité