4'-Bromo-2'-chloroacétanilide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2413-25G B2413-5G
TCIAB2413-25GEA 126 EUR InStock
TCIAB2413-25G TCIAB2413-5G
4'-Bromo-2'-chloroacétanilide ≥98.0% (par GC)
4'-Bromo-2'-chloroacétanilide
Formule: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrCl)
MW: 248,51 g/mol
Point de fusion: 151°C
Numéro MDL: MFCD00040852
Numéro CAS: 3460-23-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité