4'-Bromo-3'-chloroacétanilide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3141-25G B3141-5G
TCIAB3141-25GEA 147 EUR InStock
TCIAB3141-25G TCIAB3141-5G
4'-Bromo-3'-chloroacétanilide ≥98.0% (par GC)
4'-Bromo-3'-chloroacétanilide
Formule: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrCl)
Numéro MDL: MFCD00040848
Numéro CAS: 22459-81-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfc93107c66d59fd1460aeec44abecb64e953698&vid=dfc93107c66d59fd1460aeec44abecb64e953698&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité