Acide 3-bromo-2-oxopropionique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Bromo-2-oxopropionic acid, 3-Bromopyruvic acid
B1153-25G B1153-5G
TCIAB1153-25GEA 322 EUR InStock
TCIAB1153-25G TCIAB1153-5G
Acide 3-bromo-2-oxopropionique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-bromo-2-oxopropionique
Formule: BrH₂CC(O)COOH
MW: 166,96 g/mol
Point d'ébullition: 249 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 77…79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002587
Numéro CAS: 1113-59-3
EINECS: 214-206-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb702c730e38fe330f75f13d3168dab698d97ec2&vid=eb702c730e38fe330f75f13d3168dab698d97ec2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 103.0 %
Melting point 74.0 to 81.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité