2'-Bromoacétanilide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromoacetanilide, N-(2-Bromophenyl)acetamide
B3139-25G B3139-5G
TCIAB3139-25GEA 273 EUR InStock
TCIAB3139-25G TCIAB3139-5G
2'-Bromoacétanilide ≥98.0% (par GC)
2'-Bromoacétanilide
Formule: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
MW: 214.06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00099252
Numéro CAS: 614-76-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd3e7b205ee52eff1c4dd7d2497023c9d900de99&vid=cd3e7b205ee52eff1c4dd7d2497023c9d900de99&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité