4'-Bromoacétanilide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromoacetanilide, N-(4-Bromophenyl)acetamide
B0534-25G B0534-500G B0534-100G
TCIAB0534-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAB0534-25G TCIAB0534-500G TCIAB0534-100G
4'-Bromoacétanilide ≥98.0% (par GC)
4'-Bromoacétanilide
Formule: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
MW: 214,06 g/mol
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 164…167 °C
Densité: 1,717 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000092
Numéro CAS: 103-88-8
EINECS: 203-154-9
Merck Index: 14,01399
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70fdfae2bd4c718856823b467ac27d0e955b0835&vid=70fdfae2bd4c718856823b467ac27d0e955b0835&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 172.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité