Acide 6-bromocaproïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 6-Bromohexanoic acid
B1290-25G B1290-250G
TCIAB1290-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAB1290-25G TCIAB1290-250G
Acide 6-bromocaproïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 6-bromocaproïque
Formule: BrH₂C(CH₂)₄COOH
MW: 195,06 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Point de fusion: 31…34 °C
Densité: 1,4068 g/cm³ (30 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004422
Numéro CAS: 4224-70-8
EINECS: 224-176-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0e9bd63a99399a4814c7460c556a52c84a96896&vid=c0e9bd63a99399a4814c7460c556a52c84a96896&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 37.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité