Bromodifluoroacétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethyl 2-bromo-2,2-difluoroacetate, Bromodifluoroacetic ethyl ester
B1463-25G B1463-250G B1463-5G
TCIAB1463-25GEA 33 EUR InStock
TCIAB1463-25G TCIAB1463-250G TCIAB1463-5G
Bromodifluoroacétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Bromodifluoroacétate d'éthyle
Formule: BrF₂CCOOCH₂CH₃
MW: 202,98 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C (1013 hPa)
Densité: 1,5926 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 21°C
Numéro MDL: MFCD00042069
Numéro CAS: 667-27-6
EINECS: 211-567-0
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1abf3b23cf648df1cdfa1455740619ff5814b16d&vid=1abf3b23cf648df1cdfa1455740619ff5814b16d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité