Bromofluoroacétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bromofluoroacetic ethyl ester, Ethylbromofluoroacetate
B1673-25G B1673-5G
TCIAB1673-25GEA 140 EUR InStock
TCIAB1673-25G TCIAB1673-5G
Bromofluoroacétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Bromofluoroacétate d'éthyle
Formule: BrFCHCOOCH₂CH₃
MW: 184,99 g/mol
Point d'ébullition: 68°C
Densité: 1,55866 g/cm³ (17 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042095
Numéro CAS: 401-55-8
EINECS: 206-928-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34958b6d39d49db50b92b45a57ca22865ccf3022&vid=34958b6d39d49db50b92b45a57ca22865ccf3022&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité