2,2-Dichloroacétamide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD0306-25GEA 174 EUR InStock
TCIAD0306-25G
2,2-Dichloroacétamide ≥98.0% (sur base azote total)
2,2-Dichloroacétamide
Formule: C₂H₃Cl₂NO
MW: 127,96 g/mol
Point d'ébullition: 234°C
Point de fusion: 98 °C
Numéro MDL: MFCD00008015
Numéro CAS: 683-72-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/68/28974768.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 101.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité