Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3'-Chloroacétanilide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAC0088-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAC0088-25G
3'-Chloroacétanilide ≥98.0% (par GC)
3'-Chloroacétanilide


Formule: C₈H₈ClNO
Point d'ébullition: 172°C
Point de fusion: 79 °C
Numéro MDL: MFCD00016341
Numéro CAS: 588-07-8
Merck Index: 13,02128
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/71/70/28937170.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité