4'-Chloro-2'-fluoroacétanilide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(4-Chloro-2-fluorophenyl)acetamide
C1692-25G C1692-5G
TCIAC1692-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAC1692-25G TCIAC1692-5G
4'-Chloro-2'-fluoroacétanilide ≥98.0% (par GC)
4'-Chloro-2'-fluoroacétanilide
Formule: C₈H₇ClFNO
MW: 187,6 g/mol
Point d'ébullition: 332 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 156…158 °C
Numéro MDL: MFCD00042520
Numéro CAS: 59280-70-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a5e9fb59860dab9a67b93f19b99e684c94afd4e&vid=7a5e9fb59860dab9a67b93f19b99e684c94afd4e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité