Isothiocyanate de 2-chloroéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC2245-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAC2245-1G TCIAC2245-5G
Isothiocyanate de 2-chloroéthyle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de 2-chloroéthyle
Formule: C₃H₄ClNS
MW: 121,59 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Point d'éclair: 43°C
Numéro MDL: MFCD00041125
Numéro CAS: 6099-88-3
ONU: 1992
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/55/28939255.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité