Succinonitrile ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAS0109-500GEA 204 EUR InStock
TCIAS0109-500G TCIAS0109-100G TCIAS0109-25G
Succinonitrile ≥99.0% (par GC)
Succinonitrile
Formule: C₄H₄N₂
MW: 80,09 g/mol
Point d'ébullition: 159°C
Point de fusion: 53 °C
Numéro MDL: MFCD00001949
Numéro CAS: 110-61-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,08872
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/55/28993955.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité