Sebaconitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,8-Dicyanooctane, Sebacic acid dinitrile
S0029-25ML S0029-500ML
TCIAS0029-25MLEA 52.8 EUR InStock
TCIAS0029-25ML TCIAS0029-500ML
Sebaconitrile ≥98.0% (par GC)
Sebaconitrile
Formule: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,25 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Densité: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00019900
Numéro CAS: 1871-96-1
EINECS: 217-494-0
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f68d3c31338d8c6d33a82f3490b9fb25519dd197&vid=f68d3c31338d8c6d33a82f3490b9fb25519dd197&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité