Pyruvate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0891-25ML P0891-500ML P0891-100ML
TCIAP0891-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0891-25ML TCIAP0891-500ML TCIAP0891-100ML
Pyruvate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Pyruvate d'éthyle
Formule: C₅H₈O₃
Point d'ébullition: 142°C
Point de fusion: –50 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 51°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009123
Numéro CAS: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
ONU: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,08021
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a81401d537521c3d159ae1ae85aafe70deb332bb&vid=a81401d537521c3d159ae1ae85aafe70deb332bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité