Pyruvate de méthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0580-25ML P0580-500ML
TCIAP0580-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAP0580-25ML TCIAP0580-500ML
Pyruvate de méthyle ≥97.0% (par GC)
Pyruvate de méthyle
Formule: C₄H₆O₃
MW: 102,09 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Densité: 1,154 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 39°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008754
Numéro CAS: 600-22-6
EINECS: 209-987-4
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e689b39c787238ba71b2534ba8701f6e5daa49e2&vid=e689b39c787238ba71b2534ba8701f6e5daa49e2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité