Ethyle acétylacétate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0649-25G A0649-500G
TCIAA0649-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAA0649-25G TCIAA0649-500G
Ethyle acétylacétate ≥98.0% (par GC)
Ethyle acétylacétate
Formule: C₆H₁₀O₃
Point d'ébullition: 184°C
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1,0188 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 75°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009199
Numéro CAS: 141-97-9
EINECS: 205-516-1
Merck Index: 14,03758
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44cb704dc6f8ecaaee0805da8c4000670b3bee73&vid=44cb704dc6f8ecaaee0805da8c4000670b3bee73&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité