Acide pyruvique ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0579-25G P0579-500G
TCIAP0579-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAP0579-25G TCIAP0579-500G
Acide pyruvique ≥97.0% (par GC)
Acide pyruvique
Formule: C₃H₄O₃
Point d'ébullition: 62°C
Point de fusion: 13°C
Densité: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002585
Numéro CAS: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08021
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a25c351d6b1db9090e355c94537efe6f40d39f72&vid=a25c351d6b1db9090e355c94537efe6f40d39f72&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité