Sodium pyruvate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
P0582-25G P0582-500G
TCIAP0582-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0582-25G TCIAP0582-500G
Sodium pyruvate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium pyruvate
Formule: CH₃COCOONa
Point de fusion: 220…230 °C
Densité: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002586
Numéro CAS: 113-24-6
EINECS: 204-024-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=018f2387d02c63510aa375e1cc21ee99502228ea&vid=018f2387d02c63510aa375e1cc21ee99502228ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité