Chlorure d'hexanoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
H0117-25G H0117-500G H0117-100G
TCIAH0117-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0117-25G TCIAH0117-500G TCIAH0117-100G
Chlorure d'hexanoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure d'hexanoyle
Formule: C₆H₁₁ClO
Point d'ébullition: 152 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –87 °C
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 50°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000760
Numéro CAS: 142-61-0
EINECS: 205-549-1
ONU: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01763
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c836feafee35e996378e85f12f8b299f1d7dd77&vid=0c836feafee35e996378e85f12f8b299f1d7dd77&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité