ADA ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
A0699-25G A0699-500G
TCIAA0699-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAA0699-25G TCIAA0699-500G
ADA ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
ADA
Formule: H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
Point de fusion: 217…218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008031
Numéro CAS: 26239-55-4
EINECS: 247-530-0
Merck Index: 13,00148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3bec2243f88068cfd875a4c5b8ecd8f74b1daa3&vid=d3bec2243f88068cfd875a4c5b8ecd8f74b1daa3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Absorbance to pass test
Solubility in hot Water almost transparency
Iron max. 5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité