Acétohydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0789-25G A0789-500G A0789-100G
TCIAA0789-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAA0789-25G TCIAA0789-500G TCIAA0789-100G
Acétohydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acetohydrazide
Formule: C₂H₆N₂O
Point d'ébullition: 134°C
Point de fusion: 63…65 °C
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Numéro MDL: MFCD00007610
Numéro CAS: 1068-57-1
EINECS: 213-948-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1001d81aa1f20ffc26d74201284405937b84332e&vid=1001d81aa1f20ffc26d74201284405937b84332e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité