Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Formanilide ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAF0047-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAF0047-25G
Formanilide ≥99.0% (par GC)
Formanilide


Formule: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Point d'ébullition: 271°C
Point de fusion: 46…50 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003276
Numéro CAS: 103-70-8
Merck Index: 14,04238
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/87/28968687.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité