Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3'-Aminoacétanilide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: N-(3-Aminophényl)acétamide

TCIAA1533-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAA1533-25G
3'-Aminoacétanilide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3'-Aminoacétanilide


Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Point de fusion: 84…86 °C
Numéro MDL: MFCD00025229
Numéro CAS: 102-28-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/23/28929623.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité