Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3'-Nitroacétanilide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAN0106-25GEA 114 EUR InStock
TCIAN0106-25G
3'-Nitroacétanilide ≥98.0% (par GC)
3'-Nitroacétanilide


Formule: C₈H₈N₂O₃
MW: 180,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017015
Numéro CAS: 122-28-1
Merck Index: 14,06580
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/03/28989203.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 154.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité