L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
4'-Nitroacétanilide ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(4-Nitrophenyl)acetamide
N0108-25G N0108-500G
TCIAN0108-25GEA 99 EUR InStock
TCIAN0108-25G TCIAN0108-500G
4'-Nitroacétanilide ≥99.0% (par GC)
4'-Nitroacétanilide
Formule: C₈H₈N₂O₃
MW: 180.16 g/mol
Point d'ébullition: 409
Point de fusion: 215
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007303
Numéro CAS: 104-04-1
EINECS: 203-169-0
Merck Index: 14,06581
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=287d258e39da1ad930f05000cb87be3c442b8f6f&vid=287d258e39da1ad930f05000cb87be3c442b8f6f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 213.0 to 217.0 deg-C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité