4'-Méthoxyacétanilide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
A0019-25G A0019-100G
TCIAA0019-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAA0019-25G TCIAA0019-100G
4'-Méthoxyacétanilide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4'-Méthoxyacétanilide
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point de fusion: 137…138 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00014963
Numéro CAS: 51-66-1
EINECS: 200-114-2
Merck Index: 14,00051
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ae921914704282bbf06082411d816778404f91e&vid=4ae921914704282bbf06082411d816778404f91e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 131.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité