2'-Hydroxyacétanilide ≥99.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: N-(2-Hydroxyphényl)acétamide
TCIAH0189-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAH0189-25G
2'-Hydroxyacétanilide ≥99.0% (par HPLC, azote total)
2'-Hydroxyacétanilide
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002181
Numéro CAS: 614-80-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Melting point 208.0 to 212.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité