Laurate de butyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Butyl dodecanoate, Dodecylic acid butyl ester, Dodecanoic acid butyl ester, Lauric acid butyl ester, n-Butyl dodecanoate
L0083-25ML L0083-500ML
TCIAL0083-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAL0083-25ML TCIAL0083-500ML
Laurate de butyle ≥99.0% (par GC)
Laurate de butyle
Formule: C₁₆H₃₂O₂
MW: 256,43 g/mol
Point d'ébullition: 199°C
Point d'éclair: 166°C
Numéro MDL: MFCD00042870
Numéro CAS: 106-18-3
EINECS: 203-370-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a96a1f09c0c78a2bae1137aafd2daabfd61a187a&vid=a96a1f09c0c78a2bae1137aafd2daabfd61a187a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité