Laurate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
L0013-25ML L0013-500ML
TCIAL0013-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAL0013-25ML TCIAL0013-500ML
Laurate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
Laurate d'éthyle
Formule: C₁₄H₂₈O₂
Point d'ébullition: 275°C
Point de fusion: -10°C
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015065
Numéro CAS: 106-33-2
EINECS: 203-386-0
Merck Index: 14,03818
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08fdf82f709e3ba6f22296d45b977ac115b9cc05&vid=08fdf82f709e3ba6f22296d45b977ac115b9cc05&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid Value max. 0.5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité