Laurate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
L0015-25ML L0015-500ML
TCIAL0015-25MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAL0015-25ML TCIAL0015-500ML
Laurate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Laurate de méthyle
Formule: C₁₃H₂₆O₂
MW: 214,35 g/mol
Point d'ébullition: 262°C
Point de fusion: 5°C
Densité: 0,8694 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 134°C
Numéro MDL: MFCD00008966
Numéro CAS: 111-82-0
EINECS: 203-911-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07f2130080c044337def023381daa82c6a11942a&vid=07f2130080c044337def023381daa82c6a11942a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité