Hexanoate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0108-500MLEA 52.8 EUR InStock
TCIAH0108-500ML TCIAH0108-25ML
Hexanoate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
Hexanoate d'éthyle
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point de fusion: –67 °C
Point d'éclair: 55°C
Numéro MDL: MFCD00009511
Numéro CAS: 123-66-0
ONU: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03812
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/70/28970170.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité