Hexanoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0111-25ML H0111-500ML
TCIAH0111-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAH0111-25ML TCIAH0111-500ML
Hexanoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Hexanoate de méthyle
Formule: C₇H₁₄O₂
Point d'ébullition: 150°C
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00009510
Numéro CAS: 106-70-7
EINECS: 203-425-1
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dce5981f4ba4497ca8ac146744fb327656110783&vid=dce5981f4ba4497ca8ac146744fb327656110783&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 1.0
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité