Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétate de 2-naphtyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Acétate de β-naphtyle

TCIAA0038-25GEA 44 EUR InStock
TCIAA0038-25G
Acétate de 2-naphtyle ≥98.0% (par GC)
Acétate de 2-naphtyle


Formule: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Point de fusion: 68…71 °C
Numéro MDL: MFCD00004060
Numéro CAS: 1523-11-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/81/28927481.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 71.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité