N-Lauroylsarcosine ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Lauroyl-Sar-OH, 2-(N-Methyldodecanamido)acetic acid, N-Dodecanoylsarcosine
L0151-25G L0151-500G L0151-100G
TCIAL0151-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAL0151-25G TCIAL0151-500G TCIAL0151-100G
N-Lauroylsarcosine ≥90.0% (par GC)
N-Lauroylsarcosine
Formule: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COOH
MW: 271,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021749
Numéro CAS: 97-78-9
EINECS: 202-608-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7b428c500bc10787606e0dedb3d1759e91cea90&vid=b7b428c500bc10787606e0dedb3d1759e91cea90&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité