D-Méthionine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: D(+)-MéthionineH-D-Met-OH(R)-(+)-Méthionine
TCIAM0102-5GEA 24.2 EUR InStock
TCIAM0102-5G TCIAM0102-25G
D-Méthionine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
D-Méthionine
Formule: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,21 g/mol
Point de fusion: 136 °C
Numéro CAS: 348-67-4
Merck Index: 13,06004
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/90/28973390.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -23.0 to -25.0 deg (C=4,HCl (1+1))
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité