Sarcosine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
M0332-25G M0332-500G M0332-100G
TCIAM0332-25GEA 33 EUR InStock
TCIAM0332-25G TCIAM0332-500G TCIAM0332-100G
Sarcosine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sarcosine
Formule: C₃H₇NO₂
Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 63 °C
Densité: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004279
Numéro CAS: 107-97-1
EINECS: 203-538-6
Merck Index: 14,08373
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29ebb0d7572f52a06b622d3839c45ceb21a210fb&vid=29ebb0d7572f52a06b622d3839c45ceb21a210fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité