Acide thioacétique ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0189-25ML T0189-500ML T0189-100ML
TCIAT0189-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0189-25ML TCIAT0189-500ML TCIAT0189-100ML
Acide thioacétique ≥95.0% (par GC)
Acide thioacétique
Formule: C₂H₄OS
MW: 76,12 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Point de fusion: –17 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 5°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004853
Numéro CAS: 507-09-5
EINECS: 208-063-8
ONU: 2436
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09320
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32297d6cc0c026f915c9853b78490b2dd433c038&vid=32297d6cc0c026f915c9853b78490b2dd433c038&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité