Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2',4'-Difluoroacétanilide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAD3578-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAD3578-25G
2',4'-Difluoroacétanilide ≥98.0% (par GC)
2',4'-Difluoroacétanilide


Formule: C₈H₇F₂NO
Numéro MDL: MFCD00032502
Numéro CAS: 399-36-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/55/67/28985567.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Purple powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité