Difluoroacétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD2498-5GEA 38.5 EUR InStock
TCIAD2498-5G TCIAD2498-25G
Difluoroacétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Difluoroacétate d'éthyle
Formule: C₄H₆F₂O₂
MW: 124,09 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Point d'éclair: 24°C
Numéro MDL: MFCD00013578
Numéro CAS: 454-31-9
ONU: 2924
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/24/28979424.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité